Learn More
BNIP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | BNIP1 |
---|---|
Konzentration | 0.21 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
16895374
|
Proteintech
15964-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885374
|
Proteintech
15964-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
This gene is a member of the BCL2/adenovirus E1B 19 kd-interacting protein family. It interacts with the E1B 19 kDa protein, which protects cells from virally-induced cell death. The encoded protein also interacts with E1B 19 kDa-like sequences of BCL2, another apoptotic protector. In addition, this protein is involved in vesicle transport into the endoplasmic reticulum. Alternative splicing of this gene results in four protein products with identical N- and C-termini.Specifications
BNIP1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q12981, Q6QD59, Q8VHI8 | |
140932, 224630, 662 | |
BNIP1 Fusion Protein Ag8737 | |
Primary | |
-20°C | |
BNIP1 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BNIP1, NIP1, SEC20, SEC20L, TRG 8 | |
BNIP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |