missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BNIP3 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18073304 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.05 mL
Packungsgröße:
0.05 Milliliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18073304 0.025 mL 25 Mikroliter
18062724 0.05 mL 0.05 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18073304 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10056150SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

BNIP3 Polyclonal specifically detects BNIP3 in Human, Rat, Porcine, Chicken, Xenopus, Mouse (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BNIP3
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000
Zusammensetzung Whole antisera with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kD-interacting protein 3, NIP3
Gensymbole BNIP3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to amino acids 122-139 (SRPENIPPKEFLFKHPKR) of human NIP3 was used aas immunogen; GenBank no. gi 7669481 ref NP_004043.2 .
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Autophagy, Cancer, Hypoxia, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 664
Testspezifität NIP3
Zielspezies Human, Rat, Pig, Chicken, Xenopus species, Mouse (Negative)
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Antisera
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.