Learn More
(BOC-Aminooxy)essigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
(Boc-aminooxy)acetic acid was employed to introduce a hydroxylamine moiety into peptides; reaction with an aldehyde to an oxime. It was used in the preparation of Boc-aminooxy tetra(ethylene glycol).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(BOC-aminooxy)Essigsäure wurde eingesetzt, um einen Hydroxylamin-Anteil in Peptide einzuführen; Reaktion mit einem Aldehyd zu einem Oxim. Es wurde zur Herstellung von Boc-aminooxy Tetra (Ethylenglycol) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
(BOC-aminooxy)Essigsäure wurde eingesetzt, um einen Hydroxylamin-Anteil in Peptide einzuführen; Reaktion mit einem Aldehyd zu einem Oxim. Es wurde zur Herstellung von Boc-aminooxy Tetra (Ethylenglycol) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (Boc-aminooxy)acetic acid |
Schmelzpunkt | ∽115°C (decomposition) |
Strukturformel | (CH3)3COCONHOCH2CO2H |
Menge | 1 g |
Beilstein | 6137646 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 191.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |