Learn More
BOC-D-Phenylalanin, 99+ %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 275740050
Weitere Details : CAS : 18942-49-9 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10033360
  • 48.10 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
18942-49-9
265.309
ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
637610
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
C14H19NO4
MFCD00063149
boc-d-phenylalanine, boc-d-phe-oh, n-boc-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, boc-d-phe, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-Phenylpropansäure
Spezifikation
BOC-D-Phenylalanine
99+%
C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
MFCD00063149
Glasflasche
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
265.309
265.3
Feines Kristallpulver
≥99%
Weiß
5g
18942-49-9
C14H19NO4
Authentic
boc-d-phenylalanine, boc-d-phe-oh, n-boc-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, boc-d-phe, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid
ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-Phenylpropansäure
637610
− 25.00
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
0.5% max. (K.F.)
78.0°C to 87.0°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate