Learn More
BOC-D-α-Phenylglycin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228423
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
33125-05-2
C13H17NO4
251.28
MFCD00062043,MFCD00065588
HOBFSNNENNQQIU-UHFFFAOYNA-N
boc-d-phg-oh, boc-d-phenylglycine, n-boc-d-phenylglycine, n-boc-d-2-phenylglycine, n-boc-l-phenylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-d-2-phenylglycine, boc-d-alpha-phenylglycine, r-tert-butoxycarbonyl amino phenyl acetic acid, r-tert-butoxycarbonylamino-phenyl-acetic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid
2755953
CC(C)(C)OC(=O)NC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
33125-05-2
C13H17NO4
251.28
MFCD00062043,MFCD00065588
HOBFSNNENNQQIU-UHFFFAOYNA-N
boc-d-phg-oh, boc-d-phenylglycine, n-boc-d-phenylglycine, n-boc-d-2-phenylglycine, n-boc-l-phenylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-d-2-phenylglycine, boc-d-alpha-phenylglycine, r-tert-butoxycarbonyl amino phenyl acetic acid, r-tert-butoxycarbonylamino-phenyl-acetic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid
2755953
CC(C)(C)OC(=O)NC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material BOC-D-α-phenylglycine
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
IUPAC-Name 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-phenylacetic acid
Spezifische Drehung -145
Formelmasse 251.28
Reinheit (%) 99%
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-D-Phenylglycine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.