Learn More
Boc-DL-Glu(OBzl)-OH, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Boc-DL-Glu(OBzl)-OH |
| CAS | 117997-81-6 |
| Summenformel | C17H23NO6 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 5-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic Acid, 5-(Benzyloxy)-N-(tert-butoxycarbonyl)-5-oxonorvaline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxo-5-phenylmethoxypentansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 337.37 |
| Formelmasse | 337.1525 |