Learn More
BOC-L-Asparaginsäure-4-Benzylester, 99+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | BOC-L-Aspartic acid 4-benzylester |
Schmelzpunkt | 98°C to 102°C |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | C6H5CH2OCOCH2CH(COOH)nHCOOC(CH3)3 |
Verpackung | Glasflasche |
Spezifische Drehung | -18.5° to -21° (20°C, 589nm) (c=2, DMF) |
Formelmasse | 323.34 |
Reinheit (%) | ≥99.0% |