Learn More
BOC-L-α-Cyclohexylglycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090086
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109183-71-3
C13H23NO4
257.32
MFCD00133638
QSUXZIPXYDQFCX-JTQLQIEISA-N
boc-l-cyclohexylglycine, boc-chg-oh, boc-l-alpha-cyclohexylglycine, n-boc-2-cyclohexyl-l-glycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-cyclohexylacetic acid, boc-cyclohexyl-glycine, 2s-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, s-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, s-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 2s-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl ethanoic acid
7004938
(2S)-2-Cyclohexyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]essigsäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(C1CCCCC1)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109183-71-3
C13H23NO4
257.32
MFCD00133638
QSUXZIPXYDQFCX-JTQLQIEISA-N
boc-l-cyclohexylglycine, boc-chg-oh, boc-l-alpha-cyclohexylglycine, n-boc-2-cyclohexyl-l-glycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-cyclohexylacetic acid, boc-cyclohexyl-glycine, 2s-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, s-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, s-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 2s-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl ethanoic acid
7004938
(2S)-2-Cyclohexyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]essigsäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(C1CCCCC1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material BOC-L-α-Cyclohexylglycine
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung +8° to +11° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Formelmasse 257.32
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g
Physikalische Form Flüssig