Learn More
BOC-L-Tyrosin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776714
28.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3978-80-1
C14H19NO5
281.31
MFCD00037179
CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
117439
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3978-80-1
C14H19NO5
281.31
MFCD00037179
CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
117439
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material BOC-L-Tyrosine
Schmelzpunkt 135.0°C to 140.0°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel HOC6H4CH2CH(COOH)NHCO2C(CH3)3
Verpackung Glasflasche
IUPAC-Name (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Spezifische Drehung + 2.50
Formelmasse 281.3
Reinheit (%) ≥99%
Wasser 1% Max. (K.F.)
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver