Learn More
BOC-O-Benzyl-L-Threoninhydroxysuccinimidester, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number p-4258780
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
32886-43-4
C20H26N2O7
406.44
MFCD00037905
SNEHQGZSMYSVFT-UHFFFAOYNA-N
boc-thr bzl-osu, boc-threonine bzl-osu, boc-o-benzyl-l-threonine hydroxysuccinimide ester, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-threonine succinimidyl ester, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-o-benzyl-l-threonine succinimidyl ester, 2s,3r-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, 2,5-dioxoazolidinyl 2s,3r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylmethoxy bu tanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s,3r-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoate
12879029
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-(benzyloxy)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}butanoate
CC(OCC1=CC=CC=C1)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
32886-43-4
C20H26N2O7
406.44
MFCD00037905
SNEHQGZSMYSVFT-UHFFFAOYNA-N
boc-thr bzl-osu, boc-threonine bzl-osu, boc-o-benzyl-l-threonine hydroxysuccinimide ester, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-threonine succinimidyl ester, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-o-benzyl-l-threonine succinimidyl ester, 2s,3r-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, 2,5-dioxoazolidinyl 2s,3r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylmethoxy bu tanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s,3r-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoate
12879029
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-(benzyloxy)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}butanoate
CC(OCC1=CC=CC=C1)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Chemischer Name oder Material BOC-O-Benzyl-L-threonine hydroxysuccinimide ester
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung 10.6
Formelmasse 406.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • BOC-O-Benzyl-L-threonine hydroxysuccinimide ester