missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lovibond™ BSB-Überlaufkolben
Zur Verwendung mit Lovibond Sauerstoffmesssystemen. Die biochemische Sauerstoffbedarfsmessung (BSB) dient als Grundlage für den Nachweis biologisch abbaubarer organischer Stoffe in Wasser.
Marke: Lovibond™ 418658
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07600kg
Beschreibung
- Überlaufkolben, 21.7 und 244 ml
- Zur genauen Messung von Probenvolumina
- Für BD 600, BD 606 und Oxi700 BOD Sauerstoffmessgeräte
Spezifikation
224 mL | |
BD 600, BD 606 und Oxi700 BSB-Sauerstoffmessgeräte | |
BSB-Überlaufkolben |
BSB-Analyse | |
0 bis 200 mg/l |