Learn More
Lovibond™ BSB-Überlaufkolben
Zur Verwendung mit Lovibond Sauerstoffmesssystemen. Die biochemische Sauerstoffbedarfsmessung (BSB) dient als Grundlage für den Nachweis biologisch abbaubarer organischer Stoffe in Wasser.
30.70 € - 41.80 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | BSB-Analyse |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | BD 600, BD 606 und Oxi700 BSB-Sauerstoffmessgeräte |
Typ | BSB-Überlaufkolben |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10579602
|
Lovibond™
418658 |
224 mL | 0 bis 200 mg/l |
41.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10529992
|
Lovibond™
418664 |
21,7 mL | 0 bis 400 mg/l |
30.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Überlaufkolben, 21.7 und 244 ml
- Zur genauen Messung von Probenvolumina
- Für BD 600, BD 606 und Oxi700 BOD Sauerstoffmessgeräte
Spezifikation
BSB-Analyse | |
BD 600, BD 606 und Oxi700 BSB-Sauerstoffmessgeräte | |
BSB-Überlaufkolben |