Learn More
WTW™ BSB OxiTop™ Thermostatenbox mit tempe- raturgeregeltem Umluftbetrieb, 230 Volt
Artikelnummer. 10726072
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
30 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch)
10726072 30 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10726072 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 208432
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese platzsparende und kompakte Thermostatbox mit Konvektionskühlung für BSB OxiTop™ Messsysteme eignet sich ideal zum Inkubieren von BSB-Proben (Verdünnungs- oder RESPIROMETRIC-Proben) mit konstanter Temperatur für einfache Anforderungen.
  • Thermoboxen zur Inkubation von BSB-Proben (Verdünnungs- oder RESPIROMETRIC-Proben) mit konstanter Temperatur für einfache Anforderungen
  • Platzsparend und kompakt
  • Konvektionskühlung für gleichmäßige Temperaturverteilung
  • Thermostatkasten mit Konvektionskühlung für BSB OxiTop™ Messsysteme mit max 12 Messstellen oder 20 Karlsruher Flaschen für einfache Anforderungen
  • Standard-Werkseinstellung bei 20° C. Wartungsarm mit automatischer Taufwasserverdampfung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ BOD OxiTop™ Thermostatbox
Temperaturgenauigkeit 20 °C
Betriebstemperatur (metrisch) 10 °C bis 32 °C
Enthält Temperaturgesteuerte Fremdbelüftung, aufklappbare, rostfreie Klarsichtabdeckung
Gewährleistung 18 Monate
Breite (metrisch) 425 mm
Höhe (metrisch) 375 mm
Tiefe (metrisch) 600 mm
Gewicht (metrisch) 30 kg