Learn More
Molecular Probes™ BODIPY™ FL Hydrazide (4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacene-3-Propionic Acid, Hydrazide)
BODIPY™ FL Hydrazid (4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Propionsäure, Hydrazid)
Marke: Molecular Probes™ D2371
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
BODIPY™ FL Hydrazid lässt sich reversibel mit Aldehyden und Ketonen zu einer Schiff-Base koppeln, die durch Natriumborhydrid (NaBH4) oder Natriumcyanborhydrid (NaCNH3) zu einem stabilen Aminderivat reduziert werden kann. Carboxylsäuren von Proteinen und anderen wasserlöslichen Biopolymeren können in wässriger Lösung mit wasserlöslichen Carbodiimiden wie EDAC (E2247) an dieses Molekül gekoppelt werden.Spezifikation
5 mg | |
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern. | |
Raumtemperatur | |
BODIPY™ FL | |
BODIPY™ |
FL Hydrazid | |
Carbonsäure, Keton, Aldehyd | |
Amin, Hydrazid | |
BODIPY Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.