Learn More
Cole-Parmer™ Boekel Exsikkator aus Glas/Edelstahl
Bewahren Sie die Proben sicher in diesem Exsikkator mit doppeltem Verschluss auf. Die Cole-Parmer™ Exsikkatoren aus Boekel-Glas/Edelstahl verfügen über eine luftdichte, lecksichere Tür mit doppeltem Verschluss, eine einteilige Neoprendichtung und ein langes Scharnier.
Marke:  Cole-Parmer™ 24000-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11786118
  • 4016.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
04-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gleichen Sie den Druck mit dem manuellen Druckablassventil aus
  • Mit dem manuellen Druckbegrenzungsventil können Sie den internen und externen Druck beim Öffnen der Tür ausgleichen. 
  • Die Trockenmittelschale aus Edelstahl fasst ein Pfund Trockenmittel
  • Hochpolierschränke 302 aus Edelstahl mit 3 /16 Zoll dicker Glastür und -seiten zur Inhaltsüberwachung
  • Die Tür verfügt über ein doppeltwirkendes Schloss, eine einteilige Gummidichtung und ein langes Scharnier
  • Mit dem manuellen Druckentlastungsventil können Sie den Druck ablassen
  • Wählen Sie zwischen Flexboard- oder SS-Einlegeböden
  • Die SS-Trockenmittelschale fasst ein Pfund Trockenmittel
Spezifikation
Spezifikation
479,4 x 485,77 x 241,3 mm
304,8 mm
2 Adjustable Shelves
480 mm
Adjustable
18 kg
552,45 mm
Edelstahl, Glas
480 x 485,77 x 240 mm
240 mm
560 mm
2
56 L
552,45 mm
Static-Free
Desiccator