Learn More
Techne™ Boiler
Merit ist die ideale Wahl für preisbewusste Labore, die es sich nicht leisten können, Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Es kombiniert Wirtschaftlichkeit und hohe Leistung mit einer Vielzahl anderer Funktionen, die vergleichbare Destillationsanlagen nicht bieten können.
Marke:  Techne™ 99955-30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.62000kg
Artikelnummer. 13108730
  • 340.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Integrierter Trichter für die Säurezugabe und Abfluss-Sperrhahn ermöglichen eine einfache Abskalierung ohne Abnehmen der Glaswaren
  • Die einzigartige Kondensatorkonstruktion sorgt dafür, dass Tropfen von destilliertem Wasser so lange wie möglich mit der Kühlschlange in Kontakt bleiben, um kaltes destilliertes Wasser zu erhalten, während die Kesselzufuhr vorgeheizt wird, um die Effizienz zu erhöhen
  • Alle Wasseranschlüsse sind mit Schraubgewinde versehen, sodass die Schläuche ohne Bruchrisiko einfach und sicher montiert und entfernt werden können
  • Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören zwei unabhängige Sicherheitsthermostate, die bei Ausfall der Wasserversorgung eine Überhitzung verhindern
  • Ständer besitzt Vorbohrung zur Erleichterung der Wandmontage
  • Leistung von 4 l/h, einfach destilliert
  • pH-Bereich von 5.0 bis 6.5
Spezifikation
Spezifikation
220 V, 50/60 Hz,einphasig
3 kW
450 mm
Wasserdestillieranlage
150 mm
500 mm