Learn More
Bohlender™ BOLA™ Büchner-Trichter
Artikelnummer. p-7237647
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
135 mm
50 ml
75 mL
290 mL
Durchmesser (metrisch) Filter:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
Höhe (metrisch):
94 mm
117 mm
142 mm
165 mm
Konusgröße:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Filter Höhe (metrisch) Konusgröße unitSize
17157524 50 ml 45 mm 94 mm 45 mm 1 Stück
17167524 75 mL 55 mm 117 mm 55 mm 1 Stück
17177524 135 mm 70 mm 142 mm 70 mm 1 Stück
17187524 290 mL 90 mm 165 mm 90 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17157524 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. N165402
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zweiteiliger PTFE-Büchner-Trichter, geeignet für die Vakuumfiltration.
  • Hergestellt aus PTFE
  • Zweiteilige Version, demontierbarer oberer und unterer Teil für einfache Reinigung und Entfernung von Filterkuchen
  • Geeignet für die Vakuumfiltration
  • Nenngrößen und Abmessungen gemäß DIN 12 905
  • Geeignet für kommerzielle Filterpapiere (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Medium ist nur in Kontakt mit PTFE
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PTFE
Höhe (metrisch) 94 mm
Konusgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) Filter 45 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 1,7 oz.
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 in.