Learn More
Bohlender™ BOLA™ Doppelschlauch-Endstücke
Beschreibung
- Hergestellt aus PTFE
- Zwei Außengewinde UNF 1/4 in.) 28 G
- Verpackungseinheit: Zehn Stück, unterschiedliche Bestellmengen werden auf Faktor 10 aufgerundet
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Anschlussstück |
| Farbe | Weiß |
| Verpackungsmenge | 10 Packungen |
| Gewindegröße | UNF 1/4 in. 28 G |
| Zur Verwendung mit | Schläuche (Innendurchmesser x Außendurchmesser): 1,6 x 3,2 mm |
| Material | PTFE |