Learn More
Bohlender™ BOLA™ Dichtungen für Verschlüsse
Artikelnummer. 17127434
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
30,2 mm
38 mm
Diameter (English) Outside:
1,2 in.
1,5 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Gewinde GL 32
Gewinde S 40
Packungsgröße:
20 Stück
30 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Diameter (English) Outside Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
17127434 30,2 mm 1,2 in. Gewinde GL 32 5 Stück
31891580 30,2 mm 1,2 in. Gewinde GL 32 30 Stück
17137434 38 mm 1,5 in. Gewinde S 40 5 Stück
31891575 38 mm 1,5 in. Gewinde S 40 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17127434 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. H97332
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichtungen für Deckel aus PTFE und Silikon.
  • Oberseite aus PTFE, Unterseite aus Silikon-Elastomer zum Auswuchten von Unebenheiten auf Abdichtungsflächen
  • Nach der Montage kommt das Produkt nur mit PTFE in Kontakt
  • Dicke der Dichtung: 3,3 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewinde GL 32
Diameter (English) Outside 1,2 in.
Außendurchmesser (metrisch) 30,2 mm
Material PTFE, Silikon