Learn More
Bohlender™ BOLA™ Schlauchverbindungen mit Schliff, PTFE
Artikelnummer. 10659791
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
10 Mm Außendurchmesser, 8.5 mm Innendurchmesser
6 mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser
Gewindegröße:
M 14 x 2
M 14 x 2
M 18 x 2
Beschreibung:
Schliffmanschette NS 14/23
Schliffmanschette NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Gewindegröße Beschreibung unitSize
10659791 10 Mm Außendurchmesser, 8.5 mm Innendurchmesser M 18 x 2 Schliffmanschette NS 29/32 1 Stück
10013291 6 mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser M 14 x 2 Schliffmanschette NS 29/32 1 Stück
10349231 6 mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser M 14 x 2 Schliffmanschette NS 14/23 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10659791 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. H100112
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Anschluss von Rohren oder Schläuchen an Gefäße mit Schliffverbindung. Die BOLA Anschlüsse eignen sich ideal zum Einsetzen und Befestigen von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln.
  • Der Anschluss besteht aus PTFE
  • Für den Übergang von geschliffenen Verbindungen zu metrischen Gewinden zum Anschließen von hartwandigen Schläuchen (z. B. PTFE, PFA oder FEP)
  • Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE
  • Gehäuse mit Ringen und Rändelgriff zum Öffnen
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
Beschreibung Schliffmanschette NS 29/32
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) Bohrung: 8.5 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschließen von Rohren oder Schläuchen an Gefäße mit geschliffener Anschlussstelle
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Resistenzeigenschaften Universelle chemische Beständigkeit
Schlauchgröße 10 Mm Außendurchmesser, 8.5 mm Innendurchmesser
Gewindegröße M 18 x 2
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Geschliffene Rohrendverbindung