Learn More
Bohlender™ BOLA™ Deckel
Artikelnummer. p-7237720
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BOLA™ Becher A136-03
BOLA™ Becher A136-04
BOLA™ Becher A136-05
Außendurchmesser (metrisch):
27 mm
35 mm
40 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1,1 in.
1,4 in.
1,6 in.
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Außendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
17157384 BOLA™ Becher A136-03 27 mm 1,1 in. 2 Stück
17167384 BOLA™ Becher A136-04 35 mm 1,4 in. 2 Stück
17177384 BOLA™ Becher A136-05 40 mm 1,6 in. 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17157384 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. H92703
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dicht schließende Deckel aus PTFE.
  • Deckel mit Zentrierschulter
  • Geeignet für BOLA™™ Becher
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) BOLA™ Becher A136-03