Learn More
Bohlender™ BOLA™ HT Ersatzkappen aus PPS
Artikelnummer. 10797332
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 25
GL 32
GL 45
Schlauchgröße:
1.6bis 10 mm Außendurchmesser
10.1bis 14 mm Außendurchmesser
10bis 16 mm Außendurchmesser
17bis 22 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße Schlauchgröße unitSize
10797332 GL 25 10.1bis 14 mm Außendurchmesser 1 Stück
10195111 GL 45 1.6bis 10 mm Außendurchmesser 1 Stück
10544402 GL 45 17bis 22 mm Außendurchmesser 1 Stück
10707342 GL 32 10bis 16 mm Außendurchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10797332 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. D63434
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Ersatzkappen für eine Vielzahl von Schlauchgrößen. HT-Ersatzkappen bieten eine gute chemische Beständigkeit.
  • Mit schwarzem Schraubverschluss
  • Aus glasfaserverstärktem PPS
  • Mit handlicher Rändelung und Sechskant
  • Für Temperaturen von -20 bis +250 °C geeignet
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PPS
Zur Verwendung mit Laborschläuche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Resistenzeigenschaften Gute chemische Beständigkeit
Schlauchgröße 10.1bis 14 mm Außendurchmesser
Gewindegröße GL 25
Farbe Schwarz
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp HT Ersatzkappen