Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Becher
Catalog Number p-7115280
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1,000 ml
2,000 ml
3,000 ml
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen. BOLA™ PTFE-Becher verfügen über eine universelle chemische Beständigkeit und eine dickwandige, glatte Innenfläche.
  • Verstärkter oberer Rand mit Ausguss
  • Polytetrafluorethylen (PTFE)-Zusammensetzung
  • Optional ist ein PTFE-Deckel mit Zentrierrand erhältlich
Compliance
Alle Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, werden aus Produkten hergestellt, die den FDA-Anforderungen entsprechen. Zertifikat im Lieferumfang enthalten.
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) 97 mm
Außendurchmesser (metrisch) 105 mm
Kapazität (metrisch) 1,000 ml
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spurenanalyse
Höhe (metrisch) 152 mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) +250 °C
Typ Kunststoffbecher
Autoklavierbar Ja
Zertifizierung/Konformität FDA