Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Chromatographie-Adapter
Für HPLC-Anwendungen konzipiert. BOLA Chromatographie-Adapter bestehen aus einem schwarzen Schraubverschluss aus PPS mit GL-Gewinde; Gehäuse aus PTFE mit einem Anschluss mit Innengewinde UNF 1/4 Zoll 28 G zum Anschluss von Minianschlüssen.
Marke:  Bohlender™ F757-09
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10545191
  • 40.23 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eventuelle Unebenheiten des Flaschenhalses werden durch einen O-Ring hinter einer elastischen Dichtlippe ausgeglichen, sodass die Flasche fest verschlossen wird
  • Das Produkt ist nur in Kontakt mit dem Gehäuse des Adapters
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Für Arbeitstemperaturen bis zu max. +200 °C
  • Compliance
    FDA
Spezifikation
Spezifikation
Chromatographieadapter
Adapter mit Innengewinde UNF 1/4 Zoll 28 G zum Anschluss von Minianschlüssen
PPS, PTFE
−15 °C
1
Schwarz/Weiß
FDA
Ja
HPLC
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
GL 25
200 °C