Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Chromatographie-Adapter
Für HPLC-Anwendungen konzipiert. BOLA Chromatographie-Adapter bestehen aus einem schwarzen Schraubverschluss aus PPS mit GL-Gewinde; Gehäuse aus PTFE mit einem Anschluss mit Innengewinde UNF 1/4 Zoll 28 G zum Anschluss von Minianschlüssen.
23.23 € - 30.47 €
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Farbe Schwarz/Weiß
Material PPS, PTFE
Typ Chromatographieadapter
Min. Betriebstemperatur (metrisch) −15 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Gewindegröße Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewindegröße Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10727682
Unterlagen ansehen
Bohlender™
F757-15
GL 45 1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) 30.47 €
1 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
17-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
10369321
Unterlagen ansehen
Bohlender™
F757-06
GL 18 1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) 23.23 €
1 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
31-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
10608831
Unterlagen ansehen
Bohlender™
F755-03
GL 14 0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
26.73 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
07-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
10545191
Unterlagen ansehen
Bohlender™
F757-09
GL 25 1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) 28.67 €
1 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
31-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
10669401
Unterlagen ansehen
Bohlender™
F757-03
GL 14 1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
25.48 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
17-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eventuelle Unebenheiten des Flaschenhalses werden durch einen O-Ring hinter einer elastischen Dichtlippe ausgeglichen, sodass die Flasche fest verschlossen wird
  • Das Produkt ist nur in Kontakt mit dem Gehäuse des Adapters
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Für Arbeitstemperaturen bis zu max. +200 °C
  • Compliance
    FDA
Spezifikation
Spezifikation
Ja
PPS, PTFE
−15 °C
HPLC
Schwarz/Weiß
Chromatographieadapter
200 °C
Sicherheitsdatenblatt (SDS)