missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Zusatzflügel, Flügel, mit Verschraubung PTFE/PEEK f. 16mm W.-Durchm. 140mm Rührkr.

Marke:  Bohlender™ C446-16

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 10799634

  • 206.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

16 mm
Je 1
Flächenrührer
Das Produkt wird von unten nach oben gesaugt, sehr guter axialer Fluss mit lokaler Schubkraft
-200°bis +250 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote