Learn More
Bohlender™ Bola Propeller aus PTFE/PEEK mit 4 Flügeln
157.94 € - 492.90 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Das Produkt wird von unten nach oben gesaugt, guter axialer Fluss mit geringer lokaler Schubkraft |
---|---|
Enthält | 4 Klingen |
Menge | Je 1 |
Temperatur (metrisch) | -200°bis +250 °C |
Typ | Propeller |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Durchmesser (metrisch) Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Durchmesser (metrisch) Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10795963
|
Bohlender™
C448-10 |
100 L x 25 B x 5 H mm | 10 mm |
492.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10832100
|
Bohlender™
C448-08 |
50 L x 22 B x 4 H mm | 8 mm |
157.94 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Das Produkt wird von unten nach oben gesaugt, guter axialer Fluss mit geringer lokaler Schubkraft | |
Je 1 | |
Propeller |
4 Klingen | |
-200°bis +250 °C |