Learn More
Bohlender™ Bola Schliff-GL-Adapter, PTFE/PPS
Diese Adapter ermöglichen die Montage von Bauelementen mit Schliff (Kondensatoren, Lagerhülsen etc.) auf Glasflaschen oder GL-Gewinden. Bohlender™ BOLA™ Normschliff-GL-Adapter lassen sich abnehmen und an einer anderen Flasche befestigen, ohne dass die Schläuche dabei durcheinander geraten.
Marke: Bohlender™ D734-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04700kg
Beschreibung
- Schwarzer Schraubverschluss aus PPS, mit Gewinde GL 45
- Beweglicher Einsatz aus PTFE, mit Schliff
- Übergang von einem Schliff auf ein Glasgewinde
- Körper unabhängig vom Schraubverschluss drehbar
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Für Betriebstemperaturen bis zu +250 °C
Spezifikation
Montage von Bauelementen mit Schliff (Kondensatoren, Lagerhülsen etc.) auf Glasflaschen oder GL-Gewinden. | |
Normschliff-GL-Adapter | |
29/32 |
PTFE/PPS | |
Je 1 |