Learn More
Bohlender™ Laborverschraubungen aus PPS/PTFE für hohe Temperaturen
Bestehend aus einem V-Ring (PPS), einem konischen Ring und einem Dichtungsring (beide PTFE) sowie einem O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht dem Medium ausgesetzt).
32.01 € - 180.20 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | PTFE und PPS |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | −200 °C |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10409391
|
Bohlender™
D639-22 |
2 mm Außendurchmesser | GL 18 |
32.01 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10616683
|
Bohlender™
D640-42 |
(1/8 in.) 3.2 mm Außendurchmesser | GL 25 |
64.29 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10043371
|
Bohlender™
D640-18 |
(1/16 Zoll) 1,6 mm Außendurchmesser | GL 25 |
39.91 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10267451
|
Bohlender™
D642-74 |
(1 in.) 25.4 mm A.d. | GL 45 |
149.46 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10651522
|
Bohlender™
D640-46 |
4 mm Außendurchmesser | GL 25 |
39.17 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10134921
|
Bohlender™
D641-38 |
6 mm Außendurchmesser | GL 32 |
134.62 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10491872
|
Bohlender™
D640-22 |
2 mm Außendurchmesser | GL 25 |
39.33 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10368941
|
Bohlender™
D641-60 |
12 mm Außendurchmesser | GL 32 |
151.58 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10124971
|
Bohlender™
D641-56 |
10 mm Außendurchmesser | GL 32 |
133.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10504212
|
Bohlender™
D641-42 |
(1/4 in.) 6.35 mm Außendurchmesser | GL 32 |
126.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10449191
|
Bohlender™
D641-78 |
16 mm Außendurchmesser | GL 32 |
125.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10575742
|
Bohlender™
D642-44 |
12 mm Außendurchmesser | GL 45 |
180.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10184631
|
Bohlender™
D642-76 |
26 mm Außendurchmesser | GL 45 |
124.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10144921
|
Bohlender™
D641-46 |
8 mm Außendurchmesser | GL 32 |
135.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Medium ist nur in Kontakt mit PTFE
- Gute chemische Beständigkeit
- Widersteht Druck von bis zu 10 bar
- Vakuum-geeignet
Spezifikation
FDA | |
PTFE und PPS | |
Weiß | |
250 °C |
Ja | |
−200 °C | |
10 bar |