Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Stäbe
Reine Stäbe für die Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m. PTFE-Stäbe haben eine universelle chemische Beständigkeit und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Bohlender™ S1800-12
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10611522
  • 86.39 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weiße PTFE-Stangen
  • Zur Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m.
  • Durchmesser und Länge sind Nennmaße und können eine Bearbeitungszugabe enthalten
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Compliance
    FDA
Spezifikation
Spezifikation
PTFE-Stange
Ja
12 mm
−200 °C
-200 °C
FDA
PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m