Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Einschraub-Schlauchverbindungen
Artikelnummer. 10378701
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
11 Mm Außendurchmesser, 25 mm Innendurchmesser
4.5 Mm Außendurchmesser, 2.5 mm Innendurchmesser
9 Mm Außendurchmesser, 5.8 mm Innendurchmesser
9 Mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10378701 9 Mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser -
10680172 4.5 Mm Außendurchmesser, 2.5 mm Innendurchmesser 1 Stück
10480722 9 Mm Außendurchmesser, 5.8 mm Innendurchmesser 1 Stück
10748062 11 Mm Außendurchmesser, 25 mm Innendurchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10378701 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. D57924
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schlauchanschlüsse zum Verbinden elastischer Schläuche. Die BOLA PTFE-Schlauchanschlüsse bieten universelle chemische Beständigkeit und sind vakuumtauglich.
  • Gerader Anschluss aus PTFE
  • Ein Anschluss für elastische Schläuche (z. B. Viton, Tygon, Silikon) und ein Einschraubgewinde (NPT oder G)
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 5 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Gesamtlänge (metrisch) 22 mm
Zur Verwendung mit Schraubenschlüsselgröße: 15 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschluss von elastischen Schläuchen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Schlauchgröße 9 Mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser
Gewindegröße 1/4 Zoll G.
Form Gerade
Farbe Weiß
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Schraub-Rohrverbinder