Learn More
Bohlender™ Bola PTFE-Rühr-Verschlüsse
Diese PTFE-Verschlüsse eignen sich für Edelstahl-, Glas- und BOLA-Rührstäbe. Bohlender™ BOLA™ Rührverschlüsse aus PTFE zeichnen sich durch eine spezielle Dichtung aus PTFE sowie einen O-Ring aus FPM aus, der durch einen GL -Schraubverschluss komprimiert wird. Dies gewährleistet eine gute Abdichtung der Rührwelle. Die Dichtung kann bei Verschleiß ausgetauscht werden.
57.35 € - 111.30 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Vakuum, Edelstahllager, Glas und BOLA-Rührwellen |
---|---|
Menge | Je 1 |
Temperatur (metrisch) | -200 bis 250 °C |
Typ | Lagerhülsen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10370861
|
Bohlender™
C424-14 |
72mm | 10 mm |
66.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10679591
|
Bohlender™
C424-05 |
65mm | 8 mm |
57.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10727492
|
Bohlender™
C424-09 |
70mm | 6 mm |
92.43 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10737682
|
Bohlender™
C424-12 |
72mm | 6 mm |
77.27 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10398791
|
Bohlender™
C424-13 |
74mm | 8 mm |
70.76 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10308801
|
Bohlender™
C424-18 |
86mm | 16 mm |
111.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Geschliffener Verbindungskonus aus PTFE mit Versiegelungsringen auf der Außenseite, die ein Anhaften des Verbindungsstücks vermeiden und die Glasbruchgefahr verringern
- Für Vakuum geeignet
- Universelle chemische Beständigkeit
- Temperaturbereich: -15 bis + 200 °C
Spezifikation
Geeignet für Vakuum, Edelstahllager, Glas und BOLA-Rührwellen | |
Je 1 | |
-200 bis 250 °C | |
Lagerhülsen |