Learn More
Bohlender™ BOLA™ Total Immersion Sonden Lemo PT 1000
Artikelnummer. 17177574
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
17177574 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17177574 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. P198020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Total Immersion Sonden PT 1000 mit PFA-beschichtetem Kabel und 2-adrigem System.
  • Tauchsonde PT 1000
  • Ringdurchmesser der Hülse: 5 mm
  • Sondendurchmesser: 4 mm
  • Weißes PFA-beschichtetes Kabel (Länge: 4 m)
  • Typische Reaktionszeiten: T 50: 16 bis 18 Sekunden, T 90: 47 bis 50 Sekunden
Spezifikation
Beschreibung 2-adriges System
Kabel PFA-beschichtet
Material PTFE
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 50 mm