Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 10 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert.
Marke: Invitrogen™ NW00102BOX
156.32 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21959" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.07000kg
Benötigt : Mini Gel Tank (Herst.- (Katalognummer A25977)
Beschreibung
Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Im Laboralltag erzielen Sie auch mit Bolt Bis-Tris Plus-Gelen bei der Proteintrennung optimale Ergebnisse.
Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8 %, 10 %, 12 % und 4–12 %-Gradient. Die Gele können mit Bolt MES oder MOPS SDS-Laufpuffer verwendet werden, um verschiedene Trennbereiche zu erhalten. Bolt Bis-Tris Plus-Gele bestehen aus einem neutralen pH-Wert-gepufferten Polyacrylamid-Gel (pH 6,4) mit einem Arbeits-pH-Wert von etwa 7,0. Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind zudem in vier unterschiedlichen Well-Formaten erhältlich: 10, 12, 15 und 17 Wells.
• Optimierte Laufbedingungen: Proteintrennung bei konstanter Spannung in ca. 20 Minuten
• Bessere Proteinintegrität: pH-neutraler Probenvorbereitungsprozess schützt Ihre Proteine
• Verbesserte Proteintrennung: bieten schärfere Banden, höhere Auflösung, längere Haltbarkeit und bessere Ergebnisgenauigkeit als Tris-Glycin-basierte Gele
• Keilförmige Wells: für einfachere Probenbeladung und bis zu zwei Mal höheres Probenvolumen als bei anderen 1,0 mm dicken Gelen
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Cell | |
Mini | |
Bis-Tris Plus | |
bis zu 45 µl | |
Denaturierung | |
Molekulargewicht | |
10 Gele/Karton | |
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
8 cm |
10 % | |
1,0 mm | |
Denaturierung | |
3,5 bis 260 kDa | |
12-Well | |
Bolt™, WedgeWell™ | |
Raumtemperatur | |
8 cm |