Learn More
Thermo Scientific™ Druckerhöhungspumpen 1500 und 2500 mit Drucksteuerung
Artikelnummer. 11307111 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Druckpumpe, 1.500 l/h
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Beschreibung unitSize
11307111 Druckpumpe, 1.500 l/h 1 Stück
1 options
Product Code. 11307111
Brand: Thermo Scientific™ 06.5512
Only null left
Add to basket
Add to basket
Eine komplette Wasserversorgungsanlage zur Förderung von entmineralisiertem Reinwasser ohne abrasive oder langfaserige Bestandteile.
Die Thermo Scientific™ Druckerhöhungspumpen 1500 und 2500 mit Drucksteuerung sind ideal für Kunden mit einem Tank, der andere Systeme oder Ringleitungen versorgt. Sie können auch zur Erhöhung des Speisewasserdrucks genutzt werden. Mehrstufige, geräuscharme, selbstansaugende, horizontale Hochdruck-Kreiselpumpe in Blockbauweise, mit horizontalem Saug- und vertikalem Druckstutzen.
  • Kreiselpumpe
  • Direkt angeflanschter Wechselstrommotor mit integriertem Motorschutz und Kondensator
  • Teile mit Kontakt zum Fördermedium sind korrosionsbeständig
  • In Verbindung mit der Drucksteuerung wird die Pumpenstation zu einer kompletten Wasserversorgungsanlage zur Förderung von entmineralisiertem Reinwasser ohne abrasive und langfaserige Bestandteile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Umgebungstemperatur 5 bis 35 °C (max. 40 °C)
Beschreibung Druckpumpe, 1.500 l/h
Zur Verwendung mit (Geräte) Die meisten Wassersysteme bis zu 600 l/h
Typ Druckpumpe:
Flussrate 1500 l/h (bei 3 bar)
Einlassanschluss PVC d25 Schlauchdüse
Max. Druck 8 bar
Auslassanschluss R 3/4 in. Außengewinde
Schutzartklasse IP 54
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Spannung 230 V
Wirkleistung 0,55 kW
Frequenz 50 Hz