Learn More
Boran-Ammoniak-Komplex, TRC
Artikelnummer. 30346848
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30346848 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346848 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6752752.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane Ammonia Complex
CAS 13774-81-7
Summenformel NH3 . (BH3)
Menge 2.5 g
Synonym Ammineborane, Amminetrihydroboron, Ammonia Borane, Ammonia compd. with Borane (1:1), Ammonia, mixt. contg., Borane, mixt. with Ammonia, Borazane
InChI-Formel InChI=1S/BH3.H3N/h2*1H3
SMILES B.N
IUPAC-Name Azane;Boran
Molekulargewicht (g/mol) 30.87
Formelmasse 31.0593