Learn More
Boran-tert-Butylaminkomplex, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Borane-tert-butylamine complex is used in stereoselective reduction of a steroidal ketone and for a review of amine boranes as selective reducing and hydroborating agents. It is also used as strong co-reducing agent in the syntheses of copper (I) oxide nanoparticles, diphosphine-protected gold nanocluster and 4-acetoxycinnamyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Boran-tert-Butylamin-Komplex wird bei der stereoselektiven Reduktion eines steroiden Ketons und bei der Überprüfung von Aminboranen als selektives Reduktions- und Hydroborationsmittel verwendet. Wird auch als starkes Co-Reduktionsmittel in den Synthesen von Kupfer(I)-oxid-Nanopartikeln, diphosphinengeschützten Gold-Nanoclustern und 4-Acetoxycinnamyl-Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (27 g/l bei 20 °C) und in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Der Boran-tert-Butylamin-Komplex wird bei der stereoselektiven Reduktion eines steroiden Ketons und bei der Überprüfung von Aminboranen als selektives Reduktions- und Hydroborationsmittel verwendet. Wird auch als starkes Co-Reduktionsmittel in den Synthesen von Kupfer(I)-oxid-Nanopartikeln, diphosphinengeschützten Gold-Nanoclustern und 4-Acetoxycinnamyl-Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (27 g/l bei 20 °C) und in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Borane-tert-butylamine complex |
Schmelzpunkt | 96°C to 98°C |
Dichte | 0.87 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 4134905 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (27g/L at 20°C) and methanol. |
Formelmasse | 86.98 |
Reinheit (%) | 97% |