Learn More
Boran-Tetrahydrofuran-Komplex, 1 M Lösung in THF, stab. mit 5 mmol NaBH4, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11486800
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11486800 25 mL 25 Milliliter
15143726 100 mL 100 Milliliter
11406810 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486800 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13961.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Der Boran-Tetrahydrofuran-Komplex ist ein wichtiges Reagenz, das bei der Reduktion bestimmter Funktionsgruppen verwendet wird, z. B. Aldehyd, Keton, Carbonsäure, Amid, Oxyme, Imin und Nitril. Es wird auch als Hydroborierungsmittel verwendet. Es dient als Boranquelle für Oxazaborolidin-katalysierte asymmetrische Reduktionen. Es wird verwendet, um Nylonoberflächen-Amidgruppen auf sekundäre Amine zu reduzieren.
Löslichkeit
Mischbar und reagiert heftig mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Bildet explosive Peroxide in Kontakt mit Luft. Nicht kompatibel mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln und Alkoholen. Bei der Hydrolyse bildet es Wasserstoff und Borsäure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14044-65-6
Summenformel C4H11BO
Molekulargewicht (g/mol) 85.94
MDL-Nummer MFCD00012429
InChI-Schlüssel RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf
PubChem CID 11062302
IUPAC-Name Boron;Oxolan
SMILES B.C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-tetrahydrofuran complex
Namenshinweis stabilized with 5mmol NaBH4
Dichte 0.878
Flammpunkt −21°C (−8°F)
Strukturformel BH3/(CH2)4O
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3148
Beilstein 3668402
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible and reacts violently with water.
Formelmasse 85.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in THF