Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 8.5
Catalog Number p-7041944
45.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1330-43-4
B4Na2O7
201.21
MFCD00081185
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1330-43-4
B4Na2O7
201.21
MFCD00081185
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Borate buffered saline has been used to determine whether heat-killed, borate-buffered suspensions of Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus or Tsukamurella inchonensis can be used to treat canine flea allergy. Borate buffered saline has also been used to investigate the effects of lentivirus mediated siRNA targeting human metastasis suppressor 1 (MTSS1, MIM-B gene) gene on the invasive and metastatic potentials of hepatocellular carcinoma (HCC) MHCC97H cells. Borate buffered saline has been used to determine the effects of packaging solution osmolality and buffering agent on soft contact lens parameters. BBS has many uses because it is isotonic and has a strong bactericidal effect. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer. Finfs uses in Protein-coating on microtiter plates, Blocking solution in blots together with Casein or BSA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Borat-gepufferte Kochsalzlösung wird verwendet, um zu bestimmen, ob durch Hitze abgetötete, Borat-gepufferte Suspensionen von Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus oder Tsukamurella inchonensis zur Behandlung von Hundeflohallergie verwendet werden können. Borat-gepufferte Kochsalzlösung wird zudem verwendet, die Auswirkungen von lentivirus-vermittelter siRNA auf das Gen des humanen Metastasensuppressors 1 (MTSS1, MIM-B-Gen) auf das invasive und metastatische Potenzial von hepatozellulären Karzinomen (HCC) MHCC97 H-Zellen zu untersuchen. Borat-gepufferte Kochsalzlösung wird verwendet, um die Auswirkungen der Osmolalität der Verpackungslösung und des Pufferungsmittels auf die Parameter von weichen Kontaktlinsen zu bestimmen. BBS hat viele Anwendungen, weil es isotonisch ist und eine starke bakterizide Wirkung hat. Es kann zur Verdünnung von Substanzen und bei Beschichtungsverfahren verwendet werden. Additive wie Tween 20 und Milchpulver können als Waschpuffer oder Blockierpuffer verwendet werden. Anwendungen von Finfs bei der Proteinbeschichtung von Mikrotiterplatten, Blockierungslösung in Blots zusammen mit Casein oder BSA.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 26 g/l bei 20 °C
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Borate buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 8.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 26g/L (20°C).