Learn More
Novus Biologicals™ Borealin 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18385269 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18385269 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18385269 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00055143T02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Core ESC Like Genes, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers, Zinc Finger
Ziel Borealin
Synonym BOR, BOREALIN, cell division cycle associated 8, Cell division cycle-associated protein 8, Dasra B, dasra-B, DasraB, FLJ10468, FLJ12042, hDasra-B, MESRGP, PESCRG3, Pluripotent embryonic stem cell-related gene 3 protein
Gensymbol CDCA8