Learn More
Borsäure, 2%ige Lösung + Indikator Chem-Lab
Beschreibung
Borsäure, 2 % Lösung + Indikator wird für die Analyse und quantitative Bestimmung von organischem Stickstoff verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 3,90–4,30 |
| Farbe | Violett bis Rot |
| CAS | 10043-35-3, 7732-18-5 |
| Konzentration | 20 g H3BO3 + Indikator pro 1 l H2O |
| Dichte | 1.00 g/ml |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 5 l |
| Summenformel | BH3O3 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| MDL-Nummer | MFCD00011337 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Boric acid 2% solution + indicator
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Methanol