Learn More
Borsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11447967
Click to view available options
Menge:
1000g
5000g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
Borsäure
OB(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
Borsäure
OB(O)O
Boric Acid is a commonly used reagent in molecular biology for the preparation of buffers such as Tris Borate EDTA and has applications in capillary and gel electrophoresis. This compound has also been employed in a multitude of applictions, from weatherproofing fabrics to hardening steel. A commonly used molecular biology reagent that exhibits some antifungal activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Borsäure ist ein in der Molekularbiologie häufig verwendetes Reagenz für die Herstellung von Puffern wie Tris Borate EDTA und kommt in der Kapillar- und Gelelektrophorese zum Einsatz. Diese Verbindung wird auch in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von der Prüfung der Wetterfestigkeit von Textilien bis hin zur Härtung von Stahl. Ein häufig verwendetes molekularbiologisches Reagenz, das eine antimykotische Aktivität aufweist
Löslichkeit
Löslich in Glycerin, Ether, Alkohol, Methanol, flüssigem Ammoniak, Aceton (leicht), Wasser (6.35 g/100 cc) bei 30 °C, Wasser (27.6 g/100 cc) bei 100 °C, Wasser (50 g/l) bei 21 °C und Wasser (1 g/18 ml kaltes Wasser).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Boric acid
pH 3,8 bis 4,8
Schmelzpunkt ∼185 °C (Zersetzung)
Dichte 1,435
Geruch Geruchsneutral
Flammpunkt Keine
Menge 5000g
Strukturformel H3BO3
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Löslichkeitsinformationen Soluble in glycerol,ether,alcohol,methanol,liquid ammonia,acetone (slightly),water (6.35g/100 cc) at 30°C,water (27.6g/100 cc) at 100°C,water (50g/L) at 21°C,and water (1 g / 18 ml cold water).
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) 98%