Learn More
Borsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081085
17.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10.000g
2500g
500g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
Borsäure
OB(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
Borsäure
OB(O)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Borsäure ist ein Vorläufermaterial für andere Borverbindungen. Eine verdünnte Wasserlösung aus Borsäure wird in der Regel als mildes Antiseptikum und Augenspülmittel eingesetzt. Borsäure wird in der Lederherstellung, Galvanik und Kosmetik eingesetzt. Sie ist in der Produktion von Monofilament-Glasfaser beteiligt, das in Booten, industriellen Rohrleitungen, LCD-Flachbildschirmen und Computer-Leiterplatten Anwendung findet. Sie wird in Kombination mit Natriumtetrabitat-Decahydrat (Borax) als Schweißfluss von Schmieden verwendet. Die Mischung aus Borsäure und Silikonöl ist nützlich bei der Herstellung von Knetmasse.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkoholen. Schwer löslich in Aceton und Pyridin.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Kalium- und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Boric acid
pH 3,8 bis 4,8
Schmelzpunkt ∼185 °C (Zersetzung)
Dichte 1,435
Geruch Geruchsneutral
Flammpunkt Keine
Menge 500g
Strukturformel H3BO3
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohols. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) ≥99%