Learn More
Borsäure, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse, Lewis-Säure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boric acid |
Farbe | Weiß |
Namenshinweis | Extra Pure |
Schmelzpunkt | 169,0 °C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% |
Menge | 2,5kg |
Strukturformel | H3BO3 |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Fieser | 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 |