Learn More
Borsäure, Granular, entspricht mehreren Pharmakopöen, J.T.Baker ™
Marke:  JT Baker 0092-05
Weitere Details : CAS : 10043-35-3 Netto-Gewicht : 3.00000kg
Menge 2.5 kg
Verpackung Poly-Flasche
Artikelnummer. 15507774
Menge Preis
1 349.00 € / 2.50 Kilogramm
6 320.49 € / 2.50 Kilogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 13-09-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Borsäure
10043-35-3
Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
B(O)(O)O
61.831
CHEBI:33118
Granular
Poly-Flasche
2.5 kg
BH3O3
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Borsäure
7628
61.83
Multi-Kompendium
1 l = 1.43 kg