Learn More
Borsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, 99.5-100.5 % Pulver, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7071768
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
Borsäure
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
Borsäure
OB(O)O
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., 99.5 bis 100.5 %, Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Borsäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF
Dampfdruck 2.6 mmHg (20 °C)
Menge 1 kg
Strukturformel H3BO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen In Übereinstimmung mit Ethanol
Formelmasse 61.83 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 %
Güte puriss.