Learn More
BORIS Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2B12E2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 60079-1-IG-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887045
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CTCFL is a paralog of CTCF and appears to be expressed primarily in the cytoplasm of spermatocytes. CTCFL is normally expressed in a mutually exclusive pattern that correlates with resetting of methylation marks during male germ cell differentiation.
Spezifikation
Spezifikation
BORIS
Monoclonal
0.71 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A2APF3, Q8NI51
Ctcfl
BORIS Fusion Protein Ag1003
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
2B12E2
Unconjugated
CTCFL
BORIS, Cancer/testis antigen 27, CCCTC binding factor, CT27, CTCF like protein, CTCF paralog, CTCF T, CTCFL, Zinc finger protein CTCF T
Mouse
Caprylic Acid Precipitation
RUO
140690, 664799
-20°C