Learn More
BRAND™ Boro 3.3 Filter Funnels
Diese Trichter sind aus chemisch beständigem Borosilikatglas gefertigt und eignen sich hervorragend für die Filterung im Labor.
Marke:  BRAND™ 464714
68.33 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10101921
  • 77.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Klarglas
  • Mit weißem Beschriftungsfeld
  • Einzeln erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Filtertrichter
75 ml
Borosilikatglas
ID-Code 11 D
1/Pckg.
45 mm
10 mm
Durchsichtig
4