Learn More
Boron-Trifluorid-Essigsäure-Komplex, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400363
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400363 250 mL 250 Milliliter
11490353 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400363 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11471.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 373-61-5 | C4H8BF3O4 | 187.91 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used as a desilylating agent. It is also been used in the protodesilylation of the phenyl group as part of the conversion of the dimethylphenylsilyl group into a hydroxyl group with retention of configuration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es wird auch als Desilylierungsmittel verwendet. Es wird auch bei der Protodesilylierung der Phenylgruppe als Teil der Umwandlung der Dimethylphenylsilylgruppe in eine Hydroxylgruppe unter Beibehaltung der Konfiguration verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Stabil, aber feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, feuchter Luft, Metallen, starken Oxidationsmitteln. Unter trockener Atmosphäre aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 373-61-5
Summenformel C4H8BF3O4
Molekulargewicht (g/mol) 187.91
MDL-Nummer MFCD00036359
InChI-Schlüssel OVYKFNOIPQYMRU-UHFFFAOYSA-K
Synonym boron trifluoride acetic acid complex, bf3.c4h8o4, acetic acid-boron trifluoride complex, acetic acid boron trifluoride 2:1, bis acetic acid ; boron trifluoride, boron trifluoride acetic acid complex, technical bf3 basis, borate 1-, bis acetato-o difluoro-, dihydrogen fluoride, beta-4, borate 1-, bis acetato-.kappa.o difluoro-, hydrogen fluoride 1:2:1 , t-4
PubChem CID 11116786
IUPAC-Name Essigsäure;trifluorboran
SMILES [H+].[H+].[B+3].[F-].[F-].[F-].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride-acetic acid complex
Schmelzpunkt -47°C
Dichte 1.353
pH <1
Siedepunkt 143°C to 146°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.367
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1742
Beilstein 3686177
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
Formelmasse 187.91
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride-acetic acid complex, 35-36.5% BF3
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron trifluoride-acetic acid