Learn More
Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Boron trifluoride acetic acid complex |
| CAS | 373-61-5 |
| Summenformel | BF3.2x(C2H4O2) |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Trifluoroborane acetic acid complex |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6BF2O4.F/c1-3(8)10-5(6,7)11-4(2)9;/h1-2H3;/q;-1/p+1 |
| SMILES | O=C(OB(F)(F)OC(C)=O)C.[F-].[H+] |
| IUPAC-Name | Essigsäure-Bortrifluorid-Komplex; |
| Molekulargewicht (g/mol) | 187.91 |